Anti-Syk Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L519]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1344
BWRLBS1344EA 262 EUR InStock
BWRLBS1344
Anti-Syk Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L519]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 500-550 of Human Syk.
SYK (L519) pAb detects endogenous levels of SYK protein.
Type: Primary
Antigen: Syk
Clonality: Polyclonal
Clone: L519
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité