Anti-Synuclein Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A19]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1349
BWRLBS1349EA 262 EUR InStock
BWRLBS1349
Anti-Synuclein Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A19]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids N-terminus of Human Synuclein-α.
Synuclein-pan (A19) pAb detects endogenous levels of Synuclein-pan protein.
Type: Primary
Antigen: Synuclein
Clonality: Polyclonal
Clone: A19
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité