Anti-TIMP-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A47]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1366
BWRLBS1366EA 262 EUR InStock
BWRLBS1366
Anti-TIMP-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A47]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 10-60 of Human TIMP-2.
TIMP2 (A47) pAb detects endogenous levels of TIMP2 protein.
Type: Primary
Antigen: TIMP-2
Clonality: Polyclonal
Clone: A47
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité