Anti-TH Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G13]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1368
BWRLBS1368EA 262 EUR InStock
BWRLBS1368
Anti-TH Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G13]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminus of Human TH.
Tyrosine Hydroxylase (G13) pAb detects endogenous levels of Tyrosine Hydroxylase protein.
Type: Primary
Antigen: TH
Clonality: Polyclonal
Clone: G13
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité