Anti-4E-BP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L58]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1375
BWRLBS1375EA 262 EUR InStock
BWRLBS1375
Anti-4E-BP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L58]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 26-76 of Human 4E-BP1.
4E-BP1 (L58) pAb detects endogenous levels of 4E-BP1 protein.
Type: Primary
Antigen: 4E-BP1
Clonality: Polyclonal
Clone: L58
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité