Anti-RUNX1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H297]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1380
BWRLBS1380EA 262 EUR InStock
BWRLBS1380
Anti-RUNX1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H297]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 260-310 of Human RUNX1.
RUNX1 (H297) pAb detects endogenous levels of RUNX1 protein.
Type: Primary
Antigen: RUNX1
Clonality: Polyclonal
Clone: H297
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG BWRLBS1380
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité