Anti-GAD-65/67 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D572]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1400
BWRLBS1400EA 262 EUR InStock
BWRLBS1400
Anti-GAD-65/67 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D572]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 540-590 of Human GAD-65.
GAD-65/67 (D572) pAb detects endogenous levels of GAD65 and GAD67 protein.
Type: Primary
Antigen: GAD-65/67
Clonality: Polyclonal
Clone: D572
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité