Anti-Mammaglobin A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F66]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1411
BWRLBS1411EA 262 EUR InStock
BWRLBS1411
Anti-Mammaglobin A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F66]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 36-86 of Human Mammaglobin A.
Mammaglobin/SCGB2A2 (F66) pAb detects endogenous levels of Mammaglobin/SCGB2A2 protein.
Type: Primary
Antigen: Mammaglobin A
Clonality: Polyclonal
Clone: F66
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité