Anti-NFkB-p105 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S921]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1414
BWRLBS1414EA 262 EUR InStock
BWRLBS1414
Anti-NFkB-p105 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S921]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 900-950 of Human NFkB-p105.
NF?B-p105 (S921) pAb detects endogenous levels of NF?B-p105 protein.This antibody does not recognize NFkB-p50 subunit.
Type: Primary
Antigen: NFkB-p105
Clonality: Polyclonal
Clone: S921
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité