Anti-p130 Cas Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V404]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1416
BWRLBS1416EA 262 EUR InStock
BWRLBS1416
Anti-p130 Cas Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V404]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 380-430 of Human p130 Cas.
p130 Cas (V404) pAb detects endogenous levels of p130 Cas protein.
Type: Primary
Antigen: p130 Cas
Clonality: Polyclonal
Clone: V404
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité