Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-N-CoR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H76]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS1462
BWRLBS1462EA 262 EUR InStock
BWRLBS1462
Anti-N-CoR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H76]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 51-100 of Human N-CoR.

NCoR1 (H76) pAb detects endogenous levels of NCoR1 protein.

Type: Primary
Antigen: N-CoR
Clonality: Polyclonal
Clone: H76
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité