Anti-PIAS 1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G24]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1465
BWRLBS1465EA 262 EUR InStock
BWRLBS1465
Anti-PIAS 1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G24]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 1-50 of Human PIAS 1.
PIAS1 (G24) pAb detects endogenous levels of PIAS1 protein.
Type: Primary
Antigen: PIAS 1
Clonality: Polyclonal
Clone: G24
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité