Anti-SENP7 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R957]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1474
BWRLBS1474EA 262 EUR InStock
BWRLBS1474
Anti-SENP7 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R957]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 920-973 of Human SENP7.
SENP7 (R957) pAb detects endogenous levels of SENP7 protein.
Type: Primary
Antigen: SENP7
Clonality: Polyclonal
Clone: R957
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité