Anti-Ku-86 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A717]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1497
BWRLBS1497EA 262 EUR InStock
BWRLBS1497
Anti-Ku-86 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A717]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 700-730 of Human Ku-86.
XRCC5 (A717) pAb detects endogenous levels of XRCC5 protein.
Type: Primary
Antigen: Ku-86
Clonality: Polyclonal
Clone: A717
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité