Anti-APC Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K2050]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1507
BWRLBS1507EA 262 EUR InStock
BWRLBS1507
Anti-APC Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K2050]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 2020-2070 of Human APC.
APC (K2050) pAb detects endogenous levels of APC protein.
Type: Primary
Antigen: APC
Clonality: Polyclonal
Clone: K2050
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG BWRLBS1507
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité