Anti-Raf-B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F594]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1515
BWRLBS1515EA 262 EUR InStock
BWRLBS1515
Anti-Raf-B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F594]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 560-610 of Human Raf-B.
B-Raf (F594) pAb detects endogenous levels of B-Raf protein.
Type: Primary
Antigen: Raf-B
Clonality: Polyclonal
Clone: F594
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité