Anti-Chk2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S379]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1526
BWRLBS1526EA 262 EUR InStock
BWRLBS1526
Anti-Chk2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S379]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 351-400 of Human Chk2.
Chk2 (S379) pAb detects endogenous levels of Chk2 protein.
Type: Primary
Antigen: Chk2
Clonality: Polyclonal
Clone: S379
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité