Anti-eIF4G Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q1103]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1534
BWRLBS1534EA 262 EUR InStock
BWRLBS1534
Anti-eIF4G Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q1103]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 1080-1130 of Human eIF4G.
eIF4G (Q1103) pAb detects endogenous levels of eIF4G protein.
Type: Primary
Antigen: eIF4G
Clonality: Polyclonal
Clone: Q1103
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité