Anti-MITF Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G174]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1550
BWRLBS1550EA 262 EUR InStock
BWRLBS1550
Anti-MITF Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G174]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 141-190 of Human MITF.
MITF (G174) pAb detects endogenous levels of MITF protein.
Type: Primary
Antigen: MITF
Clonality: Polyclonal
Clone: G174
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité