Anti-p40-phox Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R149]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1563
BWRLBS1563EA 262 EUR InStock
BWRLBS1563
Anti-p40-phox Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R149]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 115-170 of Human p40-phox.
p40 phox (R149) pAb detects endogenous levels of p40 phox protein.
Type: Primary
Antigen: p40-phox
Clonality: Polyclonal
Clone: R149
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité