Anti-p70 S6K Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P412]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1567
BWRLBS1567EA 262 EUR InStock
BWRLBS1567
Anti-p70 S6K Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P412]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 380-430 of Human p70 S6K.
p70 S6K (P412) pAb detects endogenous levels of p70 S6 Kinase protein.
Type: Primary
Antigen: p70 S6K
Clonality: Polyclonal
Clone: P412
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité