Anti-PKC delta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G499]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1578
BWRLBS1578EA 262 EUR InStock
BWRLBS1578
Anti-PKC delta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G499]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 470-520 of Human PKC delta.
PKC ? (G499) pAb detects endogenous levels of PKC ? protein.
Type: Primary
Antigen: PKC delta
Clonality: Polyclonal
Clone: G499
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité