Anti-PPAR-gamma Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I106]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1587
BWRLBS1587EA 262 EUR InStock
BWRLBS1587
Anti-PPAR-gamma Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I106]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 90-120 of Human PPAR-gamma.
PPAR-? (I106) pAb detects endogenous levels of PPAR-? protein .
Type: Primary
Antigen: PPAR-gamma
Clonality: Polyclonal
Clone: I106
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité