Anti-SHIP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: M1014]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1595
BWRLBS1595EA 262 EUR InStock
BWRLBS1595
Anti-SHIP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: M1014]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 980-1030 of Human SHIP1.
SHIP1 (M1014) pAb detects endogenous levels of SHIP1 protein.
Type: Primary
Antigen: SHIP1
Clonality: Polyclonal
Clone: M1014
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité