Anti-Sox9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q175]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1597
BWRLBS1597EA 262 EUR InStock
BWRLBS1597
Anti-Sox9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q175]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 150-200 of Human Sox9.
SOX-9 (Q175) pAb detects endogenous levels of SOX-9 protein.
Type: Primary
Antigen: Sox9
Clonality: Polyclonal
Clone: Q175
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité