Anti-XIAP Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G81]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1609
BWRLBS1609EA 262 EUR InStock
BWRLBS1609
Anti-XIAP Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G81]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 50-100 of Human XIAP.
XIAP (G81) pAb detects endogenous levels of XIAP protein.
Type: Primary
Antigen: XIAP
Clonality: Polyclonal
Clone: G81
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité