Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TfR1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y20]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS1620
BWRLBS1620EA 262 EUR InStock
BWRLBS1620
Anti-TfR1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y20]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminus of Human TfR1.

TfR (Y20) pAb detects endogenous levels of TfR protein.

Type: Primary
Antigen: TfR1
Clonality: Polyclonal
Clone: Y20
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..