Anti-Raf-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S291]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1623
BWRLBS1623EA 262 EUR InStock
BWRLBS1623
Anti-Raf-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S291]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 261-310 of Human Raf-1.
Raf-1 (S291) pAb detects endogenous levels of Raf-1 protein.
Type: Primary
Antigen: Raf-1
Clonality: Polyclonal
Clone: S291
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité