Anti-Doublecortin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K292]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1635
BWRLBS1635EA 262 EUR InStock
BWRLBS1635
Anti-Doublecortin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K292]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 271-320 of Human Doublecortin.
Doublecortin (K292) pAb detects endogenous levels of Doublecortin protein.
Type: Primary
Antigen: Doublecortin
Clonality: Polyclonal
Clone: K292
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité