Anti-HDAC6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q18]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1652
BWRLBS1652EA 262 EUR InStock
BWRLBS1652
Anti-HDAC6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q18]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminual of Human HDAC6.
HDAC6 (Q18) pAb detects endogenous levels of HDAC6 protein.
Type: Primary
Antigen: HDAC6
Clonality: Polyclonal
Clone: Q18
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité