Anti-ErbB-3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S1285]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1654
BWRLBS1654EA 262 EUR InStock
BWRLBS1654
Anti-ErbB-3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S1285]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 1250-1300 of Human ErbB-3.
ErbB-3 (S1285) pAb detects endogenous levels of ErbB-3 protein.
Type: Primary
Antigen: ErbB-3
Clonality: Polyclonal
Clone: S1285
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité