Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Histone H3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P16]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS1659
BWRLBS1659EA 262 EUR InStock
BWRLBS1659
Anti-Histone H3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P16]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminal of Human Histone H3.

Histone H3 (P16) pAb detects endogenous levels of Histone H3 protein.

Type: Primary
Antigen: Histone H3
Clonality: Polyclonal
Clone: P16
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité