Anti-PKD1/2/3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I740]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1685
BWRLBS1685EA 262 EUR InStock
BWRLBS1685
Anti-PKD1/2/3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I740]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 708-763 of Human PKD1.
PKD1/2/3 (I740) pAb detects endogenous levels of PKD1/2/3 protein.
Type: Primary
Antigen: PKD1/2/3
Clonality: Polyclonal
Clone: I740
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité