Anti-RPA2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A17]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1692
BWRLBS1692EA 262 EUR InStock
BWRLBS1692
Anti-RPA2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A17]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminus of Human RPA2.
RPA2 (A17) pAb detects endogenous levels of RPA2 protein.
Type: Primary
Antigen: RPA2
Clonality: Polyclonal
Clone: A17
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité