Anti-Tubulin alpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G436]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1699
BWRLBS1699EA 262 EUR InStock
BWRLBS1699
Anti-Tubulin alpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G436]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 201-256 of Human Tubulin alpha.
Tubulin ? (G436) pAb detects endogenous levels of Tubulin ? protein.
Type: Primary
Antigen: Tubulin alpha
Clonality: Polyclonal
Clone: G436
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité