Anti-KSR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R386]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1707
BWRLBS1707EA 262 EUR InStock
BWRLBS1707
Anti-KSR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R386]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 350-402 of Human KSR.
KSR (R386) pAb detects endogenous levels of KSR protein.
Type: Primary
Antigen: KSR
Clonality: Polyclonal
Clone: R386
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité