Anti-Desmin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I448]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1712
BWRLBS1712EA 262 EUR InStock
BWRLBS1712
Anti-Desmin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I448]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 420-470 of Human Desmin.
Desmin (I448) pAb detects endogenous levels of Desmin protein.
Type: Primary
Antigen: Desmin
Clonality: Polyclonal
Clone: I448
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité