Anti-CD95/FAS Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K287]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1745
BWRLBS1745EA 262 EUR InStock
BWRLBS1745
Anti-CD95/FAS Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K287]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 260-300 of Human CD95/FAS.
FAS (K287) pAb detects endogenous levels of FAS protein.
Type: Primary
Antigen: CD95/FAS
Clonality: Polyclonal
Clone: K287
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité