Anti-IKKalpha/beta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q174]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1756
BWRLBS1756EA 262 EUR InStock
BWRLBS1756
Anti-IKKalpha/beta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q174]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 151-200 of Human IKKalpha
IKK?/? (Q174) pAb detects endogenous levels of IKK?/? protein.
Type: Primary
Antigen: IKKalpha/beta
Clonality: Polyclonal
Clone: Q174
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité