Anti-Smad2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y216]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1769
BWRLBS1769EA 262 EUR InStock
BWRLBS1769
Anti-Smad2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y216]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 185-234 of Human Smad2.
Smad2 (Y216) pAb detects endogenous levels of Smad2 protein.
Type: Primary
Antigen: Smad2
Clonality: Polyclonal
Clone: Y216
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité