Anti-TIP60 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G82]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1772
BWRLBS1772EA 262 EUR InStock
BWRLBS1772
Anti-TIP60 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G82]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 50-98 of Human TIP60.
TIP60 (G82) pAb detects endogenous levels of TIP60 protein
Type: Primary
Antigen: TIP60
Clonality: Polyclonal
Clone: G82
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité