Anti-Wnt-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G331]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1777
BWRLBS1777EA 262 EUR InStock
BWRLBS1777
Anti-Wnt-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G331]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 301-350 of Human Wnt-1.
Wnt-1 (G331) pAb detects endogenous levels of Wnt-1 protein.
Type: Primary
Antigen: Wnt-1
Clonality: Polyclonal
Clone: G331
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité