Anti-AhR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K32]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1791
BWRLBS1791EA 262 EUR InStock
BWRLBS1791
Anti-AhR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K32]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids N-terminus of Human AhR.
AhR (K32) pAb detects endogenous levels of AhR protein.
Type: Primary
Antigen: AhR
Clonality: Polyclonal
Clone: K32
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité