Anti-Integrin beta4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L1506]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1802
BWRLBS1802EA 262 EUR InStock
BWRLBS1802
Anti-Integrin beta4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L1506]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 1470-1520 of Human Integrin beta4.
Integrin ?4 (L1506) pAb detects endogenous levels of Integrin ?4 protein.
Type: Primary
Antigen: Integrin beta4
Clonality: Polyclonal
Clone: L1506
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité