Anti-PAK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E195]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1803
BWRLBS1803EA 262 EUR InStock
BWRLBS1803
Anti-PAK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E195]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 180-230 of Human PAK1.
PAK1 (E195) pAb detects endogenous levels of PAK1 protein.
Type: Primary
Antigen: PAK1
Clonality: Polyclonal
Clone: E195
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité