Anti-AKT Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A444]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1810
BWRLBS1810EA 262 EUR InStock
BWRLBS1810
Anti-AKT Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A444]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 420-470 of Human AKT1.
AKT (A444) pAb detects endogenous levels of total AKT protein.
Type: Primary
Antigen: AKT
Clonality: Polyclonal
Clone: A444
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité