Anti-MSK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q577]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1824
BWRLBS1824EA 262 EUR InStock
BWRLBS1824
Anti-MSK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q577]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 551-600 of Human MSK1.
MSK1 (Q577) pAb detects endogenous levels of MSK1 protein.
Type: Primary
Antigen: MSK1
Clonality: Polyclonal
Clone: Q577
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité