Anti-NIPA Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S350]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1847
BWRLBS1847EA 262 EUR InStock
BWRLBS1847
Anti-NIPA Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S350]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 318-372 of Human NIPA.
NIPA (S350) pAb detects endogenous levels of NIPA protein.
Type: Primary
Antigen: NIPA
Clonality: Polyclonal
Clone: S350
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité