Anti-Casein Kinase Ialpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q317]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1849
BWRLBS1849EA 262 EUR InStock
BWRLBS1849
Anti-Casein Kinase Ialpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q317]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 300-350 of Human Casein Kinase Ialpha.
Casein Kinase I? (Q317) pAb detects endogenous levels of Casein Kinase I? protein.
Type: Primary
Antigen: Casein Kinase Ialpha
Clonality: Polyclonal
Clone: Q317
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité