Anti-Clock Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E270]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1873
BWRLBS1873EA 262 EUR InStock
BWRLBS1873
Anti-Clock Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E270]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 241-290 of Human Clock.
Clock (E270) pAb detects endogenous levels of Clock protein.
Type: Primary
Antigen: Clock
Clonality: Polyclonal
Clone: E270
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG BWRLBS1873
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité